Learn More
Invitrogen™ Human AMPK alpha-2/beta-1/gamma-3, GST Tag, His Tag Recombinant Protein
Human AMPK alpha-2/beta-1/gamma-3, GST Tag, His Tag Recombinant Protein
520.00€ - 7980.00€
Spécification
À utiliser avec (application) | Kinase Assay |
---|---|
Poids moléculaire | 89.4/57.5/81.4 kDa |
Famille des kinases | CAMKL Kinase Family |
Longueur des protéines | Full Length |
Espèces | Human |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17138725
|
Invitrogen™
A32857 |
100 μg |
2435.00€
100µg |
Expédition estimée: 18-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15930273
|
Invitrogen™
A30487 |
10 μg |
520.00€
10µg |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17158765
|
Invitrogen™
A33347 |
1 mg |
7980.00€
1mg |
Expédition estimée: 18-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
AMPK (AMP-activated protein kinase) serine/threonine kinase is a heterotrimeric complex, which acts as sensor of cellular energy levels. The signaling cascades initiated by activating AMPK are critical to regulation of metabolic events in the liver, skeletal muscle, heart, adipose tissue, and pancreas. This AMPK consists of the alpha2, beta1 and gamma3 subunits. While the purified AMPK (A2/B1/G3) complex can be used in a number of different applications, it has been specifically validated for use with our Z’-LYTE™ assay technology to identify novel kinase inhibitors.- Validated for use with the Z’-LYTE™ assay
- Available in multiple pack sizes for convenient use
Spécification
Kinase Assay | |
CAMKL Kinase Family | |
Human | |
GST Tag, His Tag | |
Dry Ice | |
Liquid |
89.4/57.5/81.4 kDa | |
Full Length | |
Recombinant | |
Storage Buffer: 50 mM Tris-HCl, pH 7.5, 150 mM NaCl, 10 mM glutathione, 0.1 mM EDTA, 0.25 mM DTT, 0.1 mM PMSF, 25% glycerol. | |
Full Length, Recombinant, Active |