Learn More
Gilson™ AmpliPur™ Expert Tips
AmpliPur™ Expert Tips are ISO 8655 compliant and provide a significant value for the money spent. These filter tips protect precious samples and your pipettes from cross-contamination and are designed to fit various pipette brands.
Marque: Gilson™ F174401
Code nomenclature Nacres: NB.02
Informations supplémentaires : Poids : 2.37000kg
Description
- Les cônes AmpliPur Expert sont conçus pour convenir à différentes marques de pipettes pour un maximum de commodité sur la paillasse.
- Équipés d’un filtre, ils permettent également d’éviter la contamination croisée.
- Idéaux en biologie moléculaire
- Ces cônes contribuent de façon significative aux performances des tests moléculaires en garantissant l’intégrité des échantillons pendant le processus de pipetage.
- Fabriqués conformément à la norme de qualité certifiée Gilson, les cônes AmpliPur Expert sont conformes aux exigences ISO 8655 et sont certifiés exempts de RNase et de DNase, ce qui préserve l’intégrité de vos échantillons.
Spécification
100 μl à 1000 μl | |
Non stérile | |
Bleu | |
3,4 in | |
ISO 8655 | |
Biologie moléculaire | |
Rectangular Prism | |
960/paquet | |
Oui | |
Non | |
Polypropylène |
À filtre | |
Transparent | |
Non autoclavable | |
88 mm | |
Oui | |
Portoir | |
Tipack | |
Bleu | |
Pipette | |
AmpliPurTM |