Learn More
AMPSO, 0,2 solution tampon M, pH 8,5, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
100 ml
250 ml
Conditionnement:
100mL
250mL
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| CAS | 102029-60-7 |
| Couleur | Incolore |
| Concentration | 0.2 M |
| pH | 8.5 |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 100 ml |
| Odeur | Odorless |
| Poids moléculaire (g/mol) | 249.257 |