Learn More
Thermo Scientific Chemicals AMPSO, 0,2 solution tampon M, pH 9,0
Code produit. 15454729
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
Conditionnement:
100mL
250mL
Code produit. 15454729
Marque: Thermo Scientific Chemicals J62328.AE
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 102029-60-7 | C7H16NNaO5S | 249.257 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 102029-60-7
Formule moléculaire C7H16NNaO5S
Poids moléculaire (g/mol) 249.257
Numéro MDL MFCD00067500
Clé InChI UVGYCHPTWHWEPZ-UHFFFAOYSA-M
CID PubChem 44119996
Nom IUPAC Sodium ; 2-hydroxy-3-[(1-hydroxy-2-méthylpropan-2-yl)amino]propane-1-sulfonate
SMILES CC(C)(CO)NCC(CS(=O)(=O)[O-])O.[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau AMPSO buffer soln.
Couleur Incolore
Concentration Solution de tampon 0,2M
pH 9.0
Forme physique Liquide
Quantité 100 mL