Learn More
Cole Parmer Mini-lampe à ultraviolet portative Analytik Jena
La mini-lampe à ultraviolet portative Cole Parmer Analytik Jena est petite, légère et idéale pour une utilisation en tout lieu
Marque: Cole Parmer 97602-12
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
La mini-lampe à ultraviolet portative Cole Parmer Analytik Jena est petite, légère et idéale pour une utilisation en tout lieu
- La durée de vie moyenne des ampoules est de 3 000 heures
- Choisissez parmi les modèles à longueur d’onde simple ou double.
- Le modèle à double longueur d’onde dispose d’un sélecteur de longueur d’onde pour choisir une lumière de 254 ou 365 nm.
- Le produit peut contenir des quantités de traces de mercure ; respecter toutes les recommandations en matière de bris, de nettoyage, d’expédition et/ou d’élimination.
Spécification
Lampe UV portative | |
4 W | |
6,5 po | |
1-3/4 in. | |
4 piles AA ; 1 tube de 4 watts | |
1-1/4 in. |
115 V | |
365/254 nm | |
16,5 cm | |
4,4 cm | |
230 µW/cm2 à 3 po | |
3,2 cm |