Learn More
Abeba™ Chaussure 2130 anatomiques
Description
- CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
- Microfibre
- Blanc
- Embout de sécurité en acier
- Semelle intermédiaire en PU absorbant les chocs
- Semelle extérieure antidérapante en PU
- Semelle intérieure Wave remplaçable (article n° 3580)
- Traitement Sanitized
- Antistatiques
- Doublure respirante avec ions d’argent
- Zone de coup de pied réglable, avec bande élastique
- Adaptées aux talonnettes et aux semelles
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC |
| Couleur | Blanc |
| Matériau | Microfibre |
| Dimensions | 47 |
| Caractéristiques de la semelle | Antidérapant |
| Matériau de la semelle | Polyuréthane |
| Modèle | 2130 |
| Matériau au niveau des orteils | Acier |