Learn More
Abeba™ Chaussure 2136 anatomiques
Code produit. 15617867
Click to view available options
Dimensions:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Conditionnement:
1 paire
Code produit. 15617867
Marque: Abeba™ 2136/36
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Revêtement spécial absorbant la transpiration avec ions d’argent. Embout de sécurité en acier.
  • CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • Microfibre noire
  • Embout de sécurité en acier
  • Semelle intermédiaire en PU absorbant les chocs
  • Semelle extérieure antidérapante en PU
  • Semelle intérieure Wave remplaçable (article n° 3580)
  • Traitement Sanitized
  • Antistatiques
  • Doublure respirante avec ions d’argent
  • Zone de coup de pied avec laçage
  • Adaptées aux talonnettes et aux semelles
Spécification
Certifications/Conformité CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Couleur Noir
Matériau Microfibre
Dimensions 36
Caractéristiques de la semelle Antidérapant
Matériau de la semelle Polyuréthane
Modèle 2136
Matériau au niveau des orteils Acier