Learn More
Abeba™ Chaussure 32172 anatomiques
Click to view available options
Dimensions:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
missing translation for 'unitSize'
1 paire
Description
- CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
- Microfibre
- Blanc
- Embout de sécurité en acier
- Semelle intermédiaire en PU absorbant les chocs
- Semelle extérieure antidérapante en PU
- Semelle intérieure Wave remplaçable (article n° 3580)
- Traitement Sanitized
- Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
- Doublure respirante avec ions d’argent
- Zone de coup de pied avec laçage
- Matériau réfléchissant
- Convient aux zones exigeantes en matière d’hygiène
- Adaptées aux talonnettes et aux semelles
- Revêtement anti-rayures dans la zone du talon et des orteils
Specifications
Specifications
| Certifications/Conformité | CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC |
| Couleur | Blanc |
| Matériau | Microfibre |
| Dimensions | 36 |
| Caractéristiques de la semelle | Antidérapant |
| Matériau de la semelle | Polyuréthane |
| Modèle | 32172 |
| Matériau au niveau des orteils | Acier |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction