Learn More
Abeba™ Chaussure 32270 anatomiques
Revêtement spécial absorbant la transpiration avec ions d’argent. Embout de sécurité en acier.
135.00€
Spécification
Certifications/Conformité | CE EN ISO 20345:2011 S3 SRC |
---|---|
Couleur | Noir |
Matériau | Cuir |
Caractéristiques de la semelle | Antidérapant |
Matériau de la semelle | PUR |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15639587
|
Abeba™
32270/36 |
36 |
135.00€
1 paire |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15649587
|
Abeba™
32270/37 |
37 |
135.00€
1 paire |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15659587
|
Abeba™
32270/38 |
38 |
135.00€
1 paire |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15669587
|
Abeba™
32270/39 |
39 |
135.00€
1 paire |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15679587
|
Abeba™
32270/40 |
40 |
135.00€
1 paire |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15689587
|
Abeba™
32270/41 |
41 |
135.00€
1 paire |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15699587
|
Abeba™
32270/42 |
42 |
135.00€
1 paire |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15609597
|
Abeba™
32270/43 |
43 |
135.00€
1 paire |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15619597
|
Abeba™
32270/44 |
44 |
135.00€
1 paire |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15629597
|
Abeba™
32270/45 |
45 |
135.00€
1 paire |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15639597
|
Abeba™
32270/46 |
46 |
135.00€
1 paire |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15649597
|
Abeba™
32270/47 |
47 |
135.00€
1 paire |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15659597
|
Abeba™
32270/48 |
48 |
135.00€
1 paire |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- CE EN ISO 20345:2011 S3 SRC
- Cuir lisse
- Noir, design ATEX
- Embout de sécurité en acier
- Semelle intermédiaire en PU absorbant les chocs
- Résistant à la pénétration de métaux
- Semelle extérieure antidérapante en PU
- Semelle intérieure Wave remplaçable (article n° 3580)
- Traitement Sanitized
- Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
- Doublure respirante avec ions d’argent
- Zone de coup de pied avec laçage
- Revêtement anti-rayures dans la zone des orteils et du talon
Spécification
CE EN ISO 20345:2011 S3 SRC | |
Cuir | |
PUR | |
Acier |
Noir | |
Antidérapant | |
32270 |