Learn More
ABEBA™ Bottes de sécurité noires S3 Anatom
Click to view available options
Dimensions:
49
50
51
52
Conditionnement:
1 paire
Description
- Confort, robustesse, durabilité
- Conforme à la norme EN ISO20345 : 2012, S3, SRC
- Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
- Semelle à double intensité en PU antidérapante
- cuir noir lisse hydrofuge
- Embout de sécurité en acier (200 joules)
- Semelle intermédiaire anti-perforation en textile
- Revêtement anti-rayures dans la zone des orteils et du talon
- Doublure respirante et antibactérienne aux ions d’argent
- Traitement Sanitized
- Semelle intérieure amovible ACC Wave
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | CE EN ISO 20345:2012 ESD S3 SRC |
| Type de bouchon | Lacets |
| Couleur | Noir |
| Matériau des œillets | Acier inox |
| Matériau de revêtement | Doublure aux ions d’argent respirant |
| Matériau | Cuir |
| Dimensions | 52 |
| Caractéristiques de la semelle | Antidérapant et résistant à l’abrasion, antistatique, absorbeur de chocs |
| Matériau de la semelle | Polyuréthane2D |
| Modèle | Bottes mi-hautes |
| Afficher plus |