Learn More
Emma Safety Footwear Chaussures de sécurité Andes
Click to view available options
Dimensions:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Conditionnement:
1 paire
Description
- Chaussures de sécurité S3 avec plaque de semelle adaptée aux travaux en zones humides
- En nubuck huilé
- Semelle extérieure à torsion facile GripForce™
- Bande réfléchissante 3M™
- Argent purifié Hydro-Tec™ pour des pieds plus secs et plus frais
- Sanitized
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | EN ISO 20345:2011 |
| Type de bouchon | Lacets |
| Couleur | Noir |
| Conception | Andes |
| Matériau de revêtement | Argent purifié Hydro-Tec™ |
| Matériau | Nubuck huilé |
| Dimensions | 41 |
| Matériau au niveau des orteils | Acier |