Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bleu d’aniline, pur, certifié
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Aniline Blue, sodium salt |
CAS | 28983-56-4 |
Rapport d’absorption | 0.96 to 1.09 |
Concentration | 12.0mL of 0.1N TiCl3/g min. |
Formule moléculaire | C37H26N3Na2O9S3 |
Numéro MDL | MFCD00058509 |
Synonyme | Acid Blue 22, C.I. 42755 |
Clé InChI | TUHAIJABPUJAEY-UHFFFAOYSA-K |
Spectre IR | Authentique |
SMILES | [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=CC=C1NC1=CC=C(C=C1)C(C1=CC=C(NC2=CC=CC=C2S([O-])(=O)=O)C=C1)=C1C=CC(C=C1)=NC1=CC=CC=C1S([O-])(=O)=O |