Learn More
Étalon de point d’aniline, ASTM D 611 (valeur nominale : 62,30°C), Paragon Scientific™
Code produit. 16070030
Click to view available options
Quantité:
250 ml
Conditionnement:
250mL
Code produit. 16070030
Marque: Paragon Scientific CRMAPKR
Matériau de référence certifié pour l’essai de carburant pour l’étalonnage et la vérification des instruments de laboratoire utilisés pour l’essai de produits pétroliers et dérivés pour le point d’aniline ASTM D611
  • Matériau de référence certifié pour le point d’aniline
  • Fabriqués conformément aux méthodes d’essai ASTM / EN ou IP
  • Certifié par la méthode Round-robin
  • Fournis avec couvercles.
  • Emballage de sécurité inviolable.
  • Durée de conservation de 12 mois
  • Fabriqué au Royaume-Uni
Spécification
Numéro UN UN 1223
Quantité 250 ml
Valeurs nominales citées. Les valeurs certifiées varient d’un lot à l’autre.