Learn More
Concentrat d’éluant anionique, chromatographie par paires d’ions, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
Spécification
Spécification
| Conditionnement | Flacon en plastique PEHD |
| Forme physique | Liquide |
| Numéro MDL | 282123 |
| Couleur | Incolore |
| Quantité | 100 mL |