Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Éclairage annulaire à fibres optiques Ringlight
Éclairage annulaire à fibres optiques Ringlight Se monte directement sur les objectifs de 66 mm à l’aide d’une vis de serrage ou d’adaptateur pour objectif. Pour une utilisation avec les sources de lumière froide KL1500LED, KL1600LED ou KL2500LED
Marque:  SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 157420
Code nomenclature Nacres: MA.43
Informations supplémentaires : Poids : 5.00000kg
Code produit. 10014580
  • 695.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 17-05-2024
Description
  • Lumière annulaire avec fibre optique Puravis respectueuse de l’environnement
  • Paquet en fibre protégé par un revêtement en PVC métallique flexible
  • Boîtier en aluminium anodisé noir renforcé
  • Longueur flexible : 1000mm
Spécification
Spécification
Anneau lumineux à fibre optique
Sources de lumière froide KL1600LED, KL2500LED ou KL1500HAL
Fibres optiques en verre Puravis écologiques
66 mm
1000 mm