Learn More
Emma Safety Footwear Chaussures de sécurité Anouk
Click to view available options
Dimensions:
35
37
39
40
41
42
Conditionnement:
1 paire
Description
- Chaussures de sécurité S3 avec plaque de semelle adaptée aux travaux en zones humides
- Construction en microfibre
- Torsion facile GripForce™
- Certifiée ESD
- Doublure non chromée
- Argent purifié Hydro-Tec™ pour des pieds plus secs et plus frais
- Sanitized
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | EN ISO 20345:2011, EN 12568:2010 |
| Type de bouchon | Lacets |
| Couleur | Noir |
| Conception | Anouk |
| Matériau de revêtement | Argent purifié Hydro-Tec™ |
| Matériau | Microfibre |
| Dimensions | 35 |
| Matériau au niveau des orteils | Acier |