Learn More
Ansell Gants latex en caoutchouc naturel AccuTech™ 91-225 Series, stérile
BIOPHARMA
Code produit. 12425100 Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
6
6.5
7
7.5
8
8,5
9
Conditionnement:
200 paires
Code produit. 12425100
Marque: Ansell 91225085
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les gants en latex de caoutchouc naturel AccuTech™ série 91-225 sont fabriqués à partir d’une formulation en caoutchouc naturel spécifique qui offre un haut niveau de manipulation confortable, sensible et précise. La faible teneur en allergènes réduit les risques pour l’utilisateur.
  • Stérilisé par irradiation aux rayons gamma et résistant aux perforations
  • Le latex améliore la flexibilité, l’élasticité et la sensibilité tactile
  • La faible teneur en protéines réduit les risques d’allergies de type I
  • Couleur naturelle
  • Longueur : 300 mm (11,8 in)
  • Conditionnement : 200 paires par carton
  • Pour les opérations de manipulation complexes
Certificat de conformité (COC) disponible.
Applications :
Fabrication de médicaments, fabrication de dispositifs médicaux et biotechnologies
Certifications
Ce produit a reçu l’approbation 510(k) pour un usage médical
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité 21 CFR 820 Réglementation du système de qualité, AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D7160
Certifications / conformité (Europe) CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, EN 556, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016
Chemotherapeutic Rated Non
Chlorinated Oui
Cleanroom Class Classe 100/ISO 5
Accelerator Free No
AQL 1
Coating Material Latex
Couleur Naturel
Jetable Single-use
Finition externe Partiellement texturé
Finger Thickness (English) 9,1 mil
Finger Thickness (Metric) 0,23 mm
Hand Spécifique
Laboratory/Cleanroom Use Cleanroom Use
Latex Free Non
Matériau Latex
Palm Thickness (English) 9,1 mil
Palm Thickness (Metric) 0,23 mm
Poudré Sans poudre
Type de produit Cleanroom Gloves
Dimensions 8,5
Stérilité Stérile
Épaisseur (impériale) 9,1 mil
Épaisseur (métrique) 0,23 mm
Type de manchette de gant Structuré
Grip Design Lisse
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001:2015
Modèle 91-225 8,5 119747
Séries AccuTech™ 91-225
Résistance à la traction 24 MPa
Longueur (impériale) 11,8 in
Longueur (métrique) 30 cm