Learn More
Ansell Gants latex en caoutchouc naturel AccuTech™ 91-225 Series, stérile
BIOPHARMA
Code produit. 12699771 Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
6
6.5
7
7.5
8
8,5
9
Conditionnement:
200 paires
Code produit. 12699771
Marque: Ansell 91225090
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les gants en latex de caoutchouc naturel AccuTech™ série 91-225 sont fabriqués à partir d’une formulation en caoutchouc naturel spécifique qui offre un haut niveau de manipulation confortable, sensible et précise. La faible teneur en allergènes réduit les risques pour l’utilisateur.
  • Stérilisé par irradiation aux rayons gamma et résistant aux perforations
  • Le latex améliore la flexibilité, l’élasticité et la sensibilité tactile
  • La faible teneur en protéines réduit les risques d’allergies de type I
  • Couleur naturelle
  • Longueur : 300 mm (11,8 in)
  • Conditionnement : 200 paires par carton
  • Pour les opérations de manipulation complexes
Certificat de conformité (COC) disponible.
Applications :
Fabrication de médicaments, fabrication de dispositifs médicaux et biotechnologies
Certifications
Ce produit a reçu l’approbation 510(k) pour un usage médical
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certifications/Conformité Règlements sur le système qualité 21 CFR 820, AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D7160
Certifications / conformité (Europe) CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, EN 556, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016
Chemotherapeutic Rated Non
Chlorinated Oui
Cleanroom Class Classe 100/ISO 5
Accelerator Free No
AQL 1
Coating Material Latex
Couleur Naturel
Jetable Single-use
Finition externe Partiellement texturé
Finger Thickness (English) 9,1 mil
Finger Thickness (Metric) 0,23 mm
Hand Spécifique
Laboratory/Cleanroom Use Cleanroom Use
Latex Free Non
Matériau Latex
Palm Thickness (English) 9,1 mil
Palm Thickness (Metric) 0,23 mm
Poudré Sans poudre
Type de produit Cleanroom Gloves
Dimensions 9
Stérilité Stérile
Épaisseur (impériale) 9,1 mil
Épaisseur (métrique) 0,23 mm
Type de manchette de gant Structuré
Grip Design Lisse
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001:2015
Modèle 91-225 9 119748
Séries AccuTech™ 91-225
Résistance à la traction 24 MPa
Longueur (impériale) 11,8 in
Longueur (métrique) 30 cm