Learn More
Ansell Gants latex en caoutchouc naturel AccuTech™ 91-225 Series, stérile
Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
6
6.5
7
7.5
8
8,5
9
Conditionnement:
200 paires
Description
- Stérilisé par irradiation aux rayons gamma et résistant aux perforations
- Le latex améliore la flexibilité, l’élasticité et la sensibilité tactile
- La faible teneur en protéines réduit les risques d’allergies de type I
- Couleur naturelle
- Longueur : 300 mm (11,8 in)
- Conditionnement : 200 paires par carton
- Pour les opérations de manipulation complexes
Certificat de conformité (COC) disponible.
Applications :
Fabrication de médicaments, fabrication de dispositifs médicaux et biotechnologies
Certifications
Ce produit a reçu l’approbation 510(k) pour un usage médical
Spécification
Especificaciones
| Certifications/Conformité | Règlements sur le système qualité 21 CFR 820, AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D7160 |
| Certifications / conformité (Europe) | CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, EN 556, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016 |
| Chemotherapeutic Rated | Non |
| Chlorinated | Oui |
| Cleanroom Class | Classe 100/ISO 5 |
| Accelerator Free | No |
| AQL | 1 |
| Coating Material | Latex |
| Couleur | Naturel |
| Jetable | Single-use |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido