Learn More
Ansell Gants laminés à 5 couches et à résistance chimique AlphaTec™ 02-100
Code produit. 12343609 Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
11
Conditionnement:
1 paire
12 paires
Code produit. 12343609
Marque: Ansell 2100100
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les gants laminés offrent une résistance extrême contre un large éventail de produits chimiques, y compris les risques biologiques.
  • Offrent souplesse et sensibilité tactile
  • Fabriqués à partir d’un film laminé de cinq couches, exceptionnellement résistant aux produits chimiques
  • Le revêtement intégré non tissé permet d’absorber et de dissiper la transpiration pour un ajustement plus frais et plus confortable
  • Peuvent être portés comme revêtement sous des gants en nitrile, en néoprène ou en PVC plus lourds
  • Main droite / main gauche
  • Résistance chimique à large spectre
  • Pouce latéral pour plus de confort
Informations sur la commande
Paires emballées individuellement dans des sachets en PE.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications / conformité (Europe) CE 0493, EN420:2003 + A1:2009 ; Catégorie lll
Applications Industrial
Couleur Blanc
Hand Spécifique
Latex Free Oui
Matériau Film laminé
Type de produit Chemical-resistant Gloves
Dimensions 10
Épaisseur (impériale) 2,5 mil
Épaisseur (métrique) 0,06 mm
Norme EN388 EN 388:0000
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 CODES DE LETTRES CHIMIQUES ABCEFGHIMS
EN ISO 374-5 Bactéries, champignons AVEC protection contre les virus
Type de manchette de gant Manchette
Grip Design Lisse
Doublure Non revêtus
Modèle 2-100 10 902213
Séries AlphaTec™ 02-100
Longueur (impériale) 15 po
Longueur (métrique) 38 cm