Learn More
Ansell Gants laminés à 5 couches et à résistance chimique AlphaTec™ 02-100
Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
11
Conditionnement:
1 paire
12 paires
Description
Les gants laminés offrent une résistance extrême contre un large éventail de produits chimiques, y compris les risques biologiques.
- Offrent souplesse et sensibilité tactile
- Fabriqués à partir d’un film laminé de cinq couches, exceptionnellement résistant aux produits chimiques
- Le revêtement intégré non tissé permet d’absorber et de dissiper la transpiration pour un ajustement plus frais et plus confortable
- Peuvent être portés comme revêtement sous des gants en nitrile, en néoprène ou en PVC plus lourds
- Main droite / main gauche
- Résistance chimique à large spectre
- Pouce latéral pour plus de confort
Informations sur la commande
Paires emballées individuellement dans des sachets en PE.
Spécification
Spécification
| Certifications / conformité (Europe) | CE 0493, EN420:2003 + A1:2009 ; Catégorie lll |
| Applications | Industrial |
| Couleur | Blanc |
| Hand | Spécifique |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | Film laminé |
| Type de produit | Chemical-resistant Gloves |
| Dimensions | 11 |
| Épaisseur (impériale) | 2,5 mil |
| Épaisseur (métrique) | 0,06 mm |
| Afficher plus |