Learn More
Ansell Gants en néoprène stériles TouchNTuff™ DermaShield™ 73-701
BIOPHARMA
Code produit. p-2826987 Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Conditionnement:
200 paires
Code produit. 11706713
Marque: Ansell 73701060
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les gants en néoprène stériles sont exempts de protéines et d’accélérateurs. Conviennent à une utilisation dans des environnements aseptiques et de salle blanche de classe 100 / ISO 5.
  • Gants stériles jetables en polychloroprène
  • La technologie Ansell SUREFIT™ permet d’éviter l’enroulement de la manchette
  • Résistants aux perforations et durables
  • Protection contre les éclaboussures de produits chimiques
  • Faible risque d’irritation cutanée
  • Fins, sans poudre, sans latex, sans accélérateur
  • Revêtement en polymère pour un enfilage facile
  • Élasticité exceptionnelle pour une forme et un ajustement confortables
  • Bouts de doigts lisses
  • Stérilisés par irradiation aux rayons gamma grâce à la documentation de lot
Compliance
Produits conformément aux exigences 510(k) et classés comme produit de qualité médicale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Règlements sur le système qualité 21 CFR 820, ASTM D3577, ASTM D7160, ASTM D6978-05, ISO 10282, ISO 11193, ISO 13485, ISO 14001
Certifications / conformité (Europe) CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 556-1:2001, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016
Chemotherapeutic Rated Oui
Chlorinated Oui
Cleanroom Class Classe 100/ISO 5
Accelerator Free Oui
AQL 0,65
Couleur Vert
Jetable Single-use
Finition externe Non texturés
Finger Thickness (English) 8,3 mil
Finger Thickness (Metric) 0,19 mm
Hand Spécifique
Latex Free Oui
Matériau Polychloroprène
Palm Thickness (English) 7 mil
Palm Thickness (Metric) 0,18 mm
Poudré Sans poudre
Type de produit Cleanroom Gloves
Dimensions 6
Stérilité Stérile
Épaisseur (impériale) 8,3 mil
Épaisseur (métrique) 0,19 mm
Grip Design Textured Fingers
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001:2015
Modèle 73-701 6 387068
Type d’emballage Case
Séries TouchNTuff™ 73-701
Résistance à la traction 17 MPa
Longueur (impériale) 11,6 in
Longueur (métrique) 29,5 cm