Learn More
Ansell Gants à armure en fibres d’aramide HyFlex™ 11-501, revêtement en nitrile
Tous les produits Ansell ProduitsDescription
- Intercepter Technology™ augmente la protection& normes de dextérité pour les gants résistants aux coupures
- La fibre d’aramide offre un niveau de protection supplémentaire
- La conception ergonomique offre une proximité avec la main nue et réduit la fatigue des mains
- Le revêtement en mousse de nitrile améliore les capacités de préhension et la sensibilité tactile
Compliance
Protection contre les coupures ANSI™ niveau 4.
Spécification
Spécification
| Taux d’abrasion ANSI | ANSI 3 |
| Coating Material | Nitrile |
| Couleur | Bleu |
| Cut Resistance Rating | ANSI A5 |
| Hand | Spécifique |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | Fibre d’aramide |
| Type de produit | Gants résistants aux coupures |
| Dimensions | 6 |
| À utiliser avec (application) | Réparations automobiles, machines/équipements, fabrication de métaux et manipulation de produits chimiques |
| Afficher plus |