Learn More
Ansell Gants légers résistants aux coupures HyFlex™ 11-541, paume enduite avec technologie INTERCEPT™ et GRIP™
Tous les produits Ansell ProduitsDescription
- La technologie INTERCEPT offre une protection contre les coupures
- La technologie ANSELL GRIP est utile pour travailler dans des environnements huileux ou humides
- Équipés de la technologie confortable ZONZ™ favorisant la respirabilité et les mouvements ergonomiques
- Revêtement au niveau de la main et technologie FORTRIX™ pour une meilleure résistance à l’abrasion et une meilleure préhension
- Matériau de revêtement en nitrile sans silicone
- Protection de la paume de la main contre les poussières sur de longues périodes de travail
- Gant avec manchette tissée
Spécification
Spécification
| Taux d’abrasion ANSI | ANSI 4 |
| Certifications / conformité (Europe) | EN 420:2003 + A1:2009 ; catégorie III |
| Structure | Tricoté |
| Coating Material | Nitrile |
| Couleur | Gris |
| Cut Resistance Rating | ANSI A4 |
| Hand | Spécifique |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | Fibre d’aramide, Nylon, Spandex, Fibre d’acier inox, Mousse de nitrile |
| Type de produit | Gants résistants aux coupures |
| Afficher plus |