Learn More
Ansell Gants légers résistants aux coupures HyFlex™ 11-541, paume enduite avec technologie INTERCEPT™ et GRIP™
Code produit p-6579014 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
11
Conditionnement:
12 paires
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
16009631 6 12 paires
16059891 7 12 paires
16069891 8 12 paires
16019631 9 12 paires
16079891 10 12 paires
16029631 11 12 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 16009631 Fournisseur Ansell Code fournisseur 11541060
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les gants de protection contre les coupures offrent confort, souplesse et un style ultraléger. La résistance à l’abrasion et la préhension améliorées sont parfaites dans de nombreux secteurs.
  • La technologie INTERCEPT offre une protection contre les coupures
  • La technologie ANSELL GRIP est utile pour travailler dans des environnements huileux ou humides
  • Équipés de la technologie confortable ZONZ™ favorisant la respirabilité et les mouvements ergonomiques
  • Revêtement au niveau de la main et technologie FORTRIX™ pour une meilleure résistance à l’abrasion et une meilleure préhension
  • Matériau de revêtement en nitrile sans silicone
  • Protection de la paume de la main contre les poussières sur de longues périodes de travail
  • Gant avec manchette tissée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Taux d’abrasion ANSI ANSI 4
Certifications / conformité (Europe) EN 420:2003 + A1:2009 ; catégorie III
Structure Tricoté
Coating Material Nitrile
Couleur Gris
Cut Resistance Rating ANSI A4
Hand Spécifique
Latex Free Oui
Matériau Fibre d’aramide, Nylon, Spandex, Fibre d’acier inox, Mousse de nitrile
Type de produit Gants résistants aux coupures
Dimensions 6
Norme EN388 EN 388:4X21D, EN 388:4421
À utiliser avec (application) Assemblage de petites pièces et composants, manipulation de petites pièces en métal tranchant, estampage peu intensif, entretien
Sexe Unisexe
Type de manchette de gant Tricoté
Grip Design Technologie Ansell GRIP™
Matériau de revêtement Fibre d’aramide, nylon, Spandex, acier inoxydable
Doublure Doublés
Modèle 11-541 6
Type d’emballage Carton
Indice de perforation ANSI/ISEA 105-16 Niveau 2
Séries HyFlex™ 11-541
Type de pouce Ailette
Longueur (impériale) 7,7 po
Longueur (métrique) 19,6 cm