Learn More
Ansell Gants résistants aux coupures avec paume enduite HyFlex™ 11-531, technologie INTERCEPT™ et GRIP™
Code produit 16049611 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
11
Conditionnement:
12 paires
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
16049611 8 12 paires
16029611 6 12 paires
16039611 7 12 paires
16059611 9 12 paires
16069611 10 12 paires
16079611 11 12 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 16049611 Fournisseur Ansell Code fournisseur 11531080
En stock
Les gants ultra légers offrent une dextérité, une mobilité élaborée et une résistance contre les coupures dans un style confortable et souple.
  • Comprend une doublure ultralégère de calibre 18 avec fils de technologie INTERCEPT, offrant une protection contre les coupures de niveau 3 EN
  • La doublure est dotée de la™ technologie ZONZ Comfort Fit pour une respirabilité et une liberté de mouvement ergonomiques.
  • revêtement trempé dans la paume et FORTIX™ La formulation technologique offre une résistance à l'abrasion et une adhérence améliorées.
  • Design sans silicone
  • Protection de la paume de la main contre les poussières sur de longues périodes de travail
  • Niveau de coupure EN 3 (ANSI Niveau 2)
  • Niveau 4 de protection contre l’abrasion EN
  • Disponibles en tailles 6 à 11
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Taux d’abrasion ANSI ANSI 4
Certifications / conformité (Europe) CE, EN 420:2003 + A1:2009 ; catégorie II
Structure Tricoté
Coating Material Nitrile
Couleur Gris, Noir
Cut Resistance Rating ANSI A2
Hand Spécifique
Latex Free Oui
Matériau Fibre de verre, Nylon, HPPE, Spandex, Mousse de nitrile
Type de produit Gants résistants aux coupures
Dimensions 8
Norme EN388 EN 388:4X42B, EN 388:4342
À utiliser avec (application) Assemblage de petites pièces, tâches légères, manipulation de matériaux lisses, glissants ou tranchants comme le verre, la tôle, la tuile et le placage, entretien
Sexe Unisexe
Type de manchette de gant Tricoté
Grip Design Technologie Ansell GRIP™
Matériau de revêtement Fibre de verre, nylon, HPPE, Spandex
Doublure Doublés
Modèle 11-531 8
Type d’emballage Carton
Indice de perforation ANSI/ISEA 105-16 Niveau 2
Séries HyFlex™ 11-531
Type de pouce Ailette
Longueur (impériale) 8,2 in
Longueur (métrique) 21 cm
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.