Learn More
Ansell Gants polyvalents en nylon / Spandex à revêtement en mousse nitrile HyFlex™ 11-818
GREENER_CHOICE
Code produit. 15910086 Tous les produits Ansell Produits
Change view
Click to view available options
Dimensions:
6
8
11
Conditionnement:
12 paires
Code produit. Dimensions unitSize
15910086 6 12 paires
15660904 8 12 paires
15950086 11 12 paires
3 options
Code produit. 15910086
Marque: Ansell 11818060
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les gants sont dotés de la technologie ZONZ™ Comfort Fit
  • Le revêtement souple en nylon/Spandex, calibre 18 est telle une seconde peau pour un confort de l’utilisateur et une conformité accrus
  • Le revêtement en mousse de nitrile Ultrathin FORTIX™, de 0,7 mm et en attente de brevet, améliore la préhension sèche et dure deux fois plus que les revêtements traditionnels
  • Le revêtement est 20 % plus respirant que les formules précédentes, pour des mains plus fraîches et plus sèches
  • La technologie ZONZ™ Comfort Fit offre une technique de tricot optimisé à la base du petit doigt, le long des bouts des doigts et dans la paume
  • Bénéficie d’un procédé de lavage exclusif qui extrait efficacement les impuretés pour vous offrir des gants plus propres et plus confortables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Taux d’abrasion ANSI ANSI 4
Certifications / conformité (Europe) EN 420:2003 + A1:2009 ; catégorie II
Chlorinated No
Structure Knit
Coating Material Mousse de nitrile
Couleur Bleu
Cut Resistance Rating ANSI A1
Finition externe Rough
Hand Spécifique
Matériau Nylon, Spandex
Type de produit Gants sans coutures
Dimensions 6
À utiliser avec (application) Assemblage automobile, machines, équipements et manipulation des produits chimiques
Sexe Unisex
Type de manchette de gant Maille
Grip Design Rough
Séries 11-818
Yarn Gauge 18