Learn More
Ansell Gants rouges pour immersion dans alcool polyvinylique PVA™ série 15-554
Code produit. p-143512 Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
9
10
Conditionnement:
1 paire
Le revêtement PVA est hydrosoluble. Ne pas utiliser dans l’eau ou dans des solutions à base d’eau.
Code produit. 11742833
Marque: Ansell 15554090
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le revêtement PVA est hydrosoluble. Ne pas utiliser dans l’eau ou dans des solutions à base d’eau.
Convient à la manipulation de solvants organiques forts. Gant anatomique confortable avec doigts pré-incurvés et pouce latéral. Une douce molle tricotée en deux parties amortit la main et absorbe la transpiration.
  • Parfaits pour travailler avec des époxydes, manipuler des solvants organiques concentrés et une variété d’applications électroniques
  • Revêtus d’alcool polyvinylique (PVA) pour résister aux molécules aromatiques, aux aliphatiques et aux solvants chlorés qui détériorent rapidement les gants en caoutchouc, en néoprène et en PVC
  • Les caractéristiques d’absorption et d’extraction limitées du PVA éliminent également l’enflure et le rétrécissement
  • Leur poids est réduit de moitié par rapport aux gants revêtus de néoprène
  • La doublure en maille interlock offre une plus grande souplesse
  • Les doigts incurvés et préfléchis et le pouce latéral permettent un ajustement naturel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Taux d’abrasion ANSI ANSI 3
Certifications / conformité (Europe) CE 0493, EN1149 + EN16350
Chlorinated No
Applications Laboratoire, Industrial
Couleur Rouge
Latex Free Oui
Matériau Alcool polyvinylique
Type de produit Chemical-resistant Gloves
Dimensions 9
Norme EN388 EN 388:3121A, EN 388:3121
EN 421 No
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 CODES DE LETTRES CHIMIQUES BCDFIJ
EN ISO 374-5 Bactéries, champignons uniquement
Type de manchette de gant Manchette
Grip Design Lisse
Matériau de revêtement Maille
Doublure Doublés
Modèle 15-554 9 214306
Quantité 1 paire
Séries AlphaTec™ 15-554
Longueur (impériale) 14 in
Longueur (métrique) 35,5 cm