Learn More
Ansell Gants en nitrile revêtus de coton Interlock ALPHATEC™ 39-124
Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
7
8
10
Conditionnement:
12 paires
Description
- Protection contre les liquides et les produits chimiques
- Offre un confort optimal pour une utilisation avec des tâches durables
- Dextérité améliorée pour des niveaux élevés de préhension en milieu humide ou sec
Applications :
- Ajustements de composants de pièces de panneaux
- Application de finition à des matériaux, produits
- Assemblage et démontage d’équipements
- Réparation et maintenance d’équipements
- Manipulation de matériaux avec des arêtes vives ou rugueuses
- Changement d’huile, de fluides ou de filtre
- Support et maintenance de lignes de production
Compliance
Conforme aux normes ANSI A1 (niveau de coupe) et ANSI 4 (niveau d’abrasion) ; EN 374, EN 388, EN 407; FDA 510(k).
Spécification
Spécification
| Taux d’abrasion ANSI | ANSI 4 |
| Certifications/Conformité | FDA 21 CFR 177.2600 |
| Certifications / conformité (Europe) | CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, Catégorie III, EN ISO 374 |
| Chlorinated | Non |
| Applications | Industrial |
| Couleur | Vert |
| Cut Resistance Rating | ANSI A1 |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | Nitrile |
| Type de produit | Chemical-resistant Gloves |
| Afficher plus |