Learn More
Ansell Gants enduits en néoprène AlphaTec™ 19-026
Code produit. 11761734 Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
8
10
Conditionnement:
1 paire
Code produit. 11761734
Marque: Ansell 19026080
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le revêtement en néoprène protège contre un large éventail de produits chimiques
Parfaits pour les applications impliquant le placage, la fabrication de cartes à circuits imprimés, le nettoyage à la vapeur et la manipulation de produits chimiques en vrac.
  • Associe la résistance chimique du néoprène à un revêtement thermique souple
  • Protège les mains contre tout contact intermittent avec des surfaces chaudes jusqu’à 400°F (204°C)
  • Offre une résistance aux coupures légères
  • Le revêtement amovible et la boucle de suspension intégrée permettent de stocker et de sécher rapidement les gants
  • Finition rugueuse
  • Manchette de gants
  • Couleur : noir
Ne pas utiliser à proximité d’une flamme nue ou pour une immersion continue dans des produits chimiques ou liquides chauds.
Compliance
Conforme aux exigences de transformation des aliments de la FDA (21 CFR 177.2600)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Taux d’abrasion ANSI ANSI 4
Certifications/Conformité 21 CFR 177-2600
Certifications / conformité (Europe) CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009 ; catégorie III, EN 407:32XX4X, EN 511:121
Applications Industrial
Couleur Noir
Latex Free Oui
Matériau Néoprène
Type de produit Neoprene Gloves
Dimensions 8
Norme EN388 EN 388:3122B, EN 388:3222
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 CODES DE LETTRES CHIMIQUES AKLMPT
EN ISO 374-5 Bactéries, champignons uniquement
À utiliser avec (application) Réparation et entretien du matériel, mélange et chargement des matières premières, transfert des matières solides et des liquides, ouverture et vidange des vannes ou des conduites de pompe et chargement et déchargement de l’équipement de procédé
Type de manchette de gant Manchette
Grip Design Rugueux
Matériau de revêtement Jersey molletonné
Doublure Doublés
Modèle 19-026 8 214022
Séries AlphaTec™ 19-026
Longueur (impériale) 26 po
Longueur (métrique) 66 cm