Learn More
Ansell Gants enduits en néoprène AlphaTec™ 19-026
Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
8
10
Conditionnement:
1 paire
Description
Parfaits pour les applications impliquant le placage, la fabrication de cartes à circuits imprimés, le nettoyage à la vapeur et la manipulation de produits chimiques en vrac.
- Associe la résistance chimique du néoprène à un revêtement thermique souple
- Protège les mains contre tout contact intermittent avec des surfaces chaudes jusqu’à 400°F (204°C)
- Offre une résistance aux coupures légères
- Le revêtement amovible et la boucle de suspension intégrée permettent de stocker et de sécher rapidement les gants
- Finition rugueuse
- Manchette de gants
- Couleur : noir
Ne pas utiliser à proximité d’une flamme nue ou pour une immersion continue dans des produits chimiques ou liquides chauds.
Compliance
Conforme aux exigences de transformation des aliments de la FDA (21 CFR 177.2600)
Spécification
Spécification
| Taux d’abrasion ANSI | ANSI 4 |
| Certifications/Conformité | 21 CFR 177-2600 |
| Certifications / conformité (Europe) | CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009 ; catégorie III, EN 407:32XX4X, EN 511:121 |
| Applications | Industrial |
| Couleur | Noir |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | Néoprène |
| Type de produit | Neoprene Gloves |
| Dimensions | 10 |
| Épaisseur (impériale) | 0.079 in. |
| Afficher plus |