Läs mer
anti-AKT1, XIAP Protein Protein Interaction Antibody Pair, Abnova™
Beskrivning
Innehåller
AKT1 rabbit purified polyclonal antibody (20μg); XIAP mouse monoclonal antibody (40μg); Reagents are sufficient for at least 30-50 assays using recommended protocols
This protein protein interaction antibody pair set comes with two antibodies to detect the protein-protein interaction, one against the AKT1 protein, and the other against the XIAP protein for use in in situ Proximity Ligation Assay.
Host Species: Rabbit, Mouse
Species Reactivity: Hu
In situ PLA
Specifikationer
Specifikationer
| Antigène | AKT1 |
| Applications | In situ PLA |
| Classification | Monoclonal/Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Expression | AKT1 |
| Alias de gène | AKT/MGC99656/PKB/PKB-ALPHA/PRKBA/RAC/RAC-ALPHA |
| Symboles de gène(s) | AKT1 |
| Espèces hôtes | Mouse, Rabbit |
| Quantité | 1 Set |
| État réglementaire | RUO |
| Visa mer |
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.