Learn More
anti-CCNB1, CDKN1A Protein Protein Interaction Antibody Pair, Abnova™
Código de producto. 16151104
Cambiar vista
Click to view available options
Quantité:
1 Set
Tamaño de la unidad:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantité unitSize
16151104 1 Set 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16151104 Proveedor Abnova N.º de proveedor DI0089.1Set
 Article restreint
Expédition estimée: 25-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Includes
CCNB1 rabbit purified polyclonal antibody (20μg); CDKN1A mouse monoclonal antibody (40μg); Reagents are sufficient for at least 30-50 assays using recommended protocols
This protein protein interaction antibody pair set comes with two antibodies to detect the protein-protein interaction, one against the CCNB1 protein, and the other against the CDKN1A protein for use in in situ Proximity Ligation Assay.
Host Species: Rabbit, Mouse
Species Reactivity: Hu
In situ PLA
Especificaciones
Antigène CCNB1
Applications In situ PLA
Classification Monoclonal/Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Expression CCNB1
Alias de gène CCNB
Symboles de gène(s) CCNB1
Espèces hôtes Mouse, Rabbit
Quantité 1 Set
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 891/1026
Comprend Antibody pair set content: 1. CCNB1 rabbit purified polyclonal antibody (20 ug) 2. CDKN1A mouse monoclonal antibody (40 ug) *Reagents are sufficient for at least 30-50 assays using recommended protocols.
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store reagents of the antibody pair set at -20°C or lower. Please aliquot to avoid repeated freeze thaw cycle. Reagents should be returned to -20°C storage immediately after use.
Type de produit CCNB1 & CDKN1A Protein Protein Interaction Antibody Pair
Forme Purified
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.