missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD26 Mouse anti-Human, FITC, Clone: M-A261, BD

Code produit 15828168
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 Tests
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15828168 100 Tests 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15828168 Fournisseur BD Biosciences Code fournisseur 555436

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

The M-A261 monoclonal antibody specifically binds to CD26. CD26 is also known as dipeptidyl peptidase IV (DPPIV/DPP IV, DPP4) or adenosine deaminase binding protein (ADABP). CD26 is a 110 kDa type II transmembrane glycoprotein. CD26 is expressed by T lymphocytes and increases upon activation. It is also expressed by B cells, NK cells, and macrophages. CD26 is an ectoenzyme which plays an integral role in T-cell proliferation and may interact with extracellular matrix proteins such as fibronectin or collagen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène CD26
Applications Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Clone M-A261
Conjugué FITC
Formule Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide.
Espèces hôtes Mouse
Méthode de purification Affinity Purified
Quantité 100 Tests
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Immunology
Primaire ou secondaire Primary
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Isotype IgG1 κ
Afficher plus Afficher moins

For Research Use Only.

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.