missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CDX4, Mouse, Clone: 1E9, Abnova™

Code produit 16013825
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16013825 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16013825 Fournisseur Abnova Code fournisseur H00001046M12.100ug

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse monoclonal antibody raised against a full-length recombinant CDX4.

Sequence: RKSELAVNLGLSERQVKIWFQNRRAKERKMIKKKISQFENSGGSVQSDSDSISPGELPNTFFTTPSAVRGFQPIEIQQVIVSE*

Spécification

Antigène CDX4
Applications ELISA, Immunofluorescence, Western Blot
Classification Monoclonal
Clone 1E9
Conjugué Unconjugated
Description Mouse monoclonal antibody raised against a full length recombinant CDX4.
Formule PBS with no preservative; pH 7.4
Expression CDX4
Numéro d’ordre du gène NM_005193
Symboles de gène(s) CDX4
Espèces hôtes Mouse
Immunogène CDX4 (NP_005184, 202 a.a. ∼ 284 a.a) full length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Méthode de purification Affinity chromatography
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 1046
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG2a κ
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • CDX4 monoclonal antibody (M12), clone 1E9
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P404-Stocker dans un récipient fermé.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium chloride, sodium phosphate dibasic, potassium phosphate monobasic, potassium chloride
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.