missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

cerberus 1, cysteine knot superfamily, homolog (Xenopus laevis), Mouse, Purified MaxPab™ Polyclonal Antibody, Abnova™

Code produit 16125858
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 μg
Conditionnement:
50µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16125858 50 μg 50µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16125858 Fournisseur Abnova Code fournisseur H00009350B01P.50ug

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse polyclonal antibody raised against a full-length human CER1 protein.

This gene encodes a cytokine member of the cysteine knot superfamily, characterized by nine conserved cysteines and a cysteine knot region. The cerberus-related cytokines, together with Dan and DRM/Gremlin, represent a group of bone morphogenetic protein (BMP) antagonists that can bind directly to BMPs and inhibit their activity. [provided by RefSeq

Sequence: MHLLLFQLLVLLPLGKTTRHQDGRQNQSSLSPVLLPRNQRELPTGNHEEAEEKPDLFVAVPHLVGTSPAGEGQRQREKMLSRFGRFWKKPEREMHPSRDSDSEPFPPGTQSLIQPIDGMKMEKSPLREEAKKFWHHFMFRKTPASQGVILPIKSHEVHWETCRTVPFSQTITHEGCEKVVVQNNLCFGKCGSVHFPGAAQHSHTSCSHCLPAKFTTMHLPLNCTELSSVIKVVMLVEECQCKVKTEHEDGHILHAGSQDSFIPGVSA

Spécification

Antigène cerberus 1, cysteine knot superfamily, homolog (Xenopus laevis)
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Description Mouse polyclonal antibody raised against a full-length human CER1 protein.
Formule PBS with no preservative; pH 7.4
Expression CER1
Numéro d’ordre du gène BC069491
Alias de gène DAND4/MGC119894/MGC119895/MGC96951
Symboles de gène(s) CER1
Espèces hôtes Mouse
Immunogène CER1 (AAH69491.1, 1 a.a. ∼ 267 a.a) full-length human protein.
Méthode de purification Affinity Purified
Quantité 50 μg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Stem Cell Biology
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 9350
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Type de produit Antibody
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.