missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

anti-CSK, Human, IP-WB Antibody Pair, Abnova™

Code produit 16044278
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 Set
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16044278 1 Set 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16044278 Fournisseur Abnova Code fournisseur H00001445PW1.1Set

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Includes

Antibody pair for IP: mouse monoclonal anti-CSK (300μg), Antibody pair for WB: rabbit polyclonal anti-CSK (50μL)

For immunoprecipitation and to detect the precipitated protein in western blot.

Spécification

Antigène CSK
Applications Immunoprecipitation, Western Blot
Classification Monoclonal/Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Description This IP-WB antibody pair set comes with one antibody for immunoprecipitation and another to detect the precipitated protein in western blot.
Expression CSK
Alias de gène MGC117393
Symboles de gène(s) CSK
Espèces hôtes Mouse, Rabbit
Quantité 1 Set
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 1445
Comprend Antibody pair set content: 1. Antibody pair for IP: mouse monoclonal anti-CSK (300 ug) 2. Antibody pair for WB: rabbit polyclonal anti-CSK (50 ul)
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store reagents of the antibody pair set at -20°C or lower. Please aliquot to avoid repeated freeze thaw cycle. Reagents should be returned to -20°C storage immediately after use.
Forme Liquid
Afficher plus Afficher moins

For Research Use Only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.