missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

cytochrome b5 reductase 1, Mouse, Purified MaxPab™ Polyclonal Antibody, Abnova™

Code produit 16130649
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 μg
Conditionnement:
50µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16130649 50 μg 50µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16130649 Fournisseur Abnova Code fournisseur H00051706B01P.50ug

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse polyclonal antibody raised against a full-length human CYB5R1 protein.

Sequence: MGIQTSPVLLASLGVGLVTLLGLAVGSYLVRRSRRPQVTLLDPNEKYLLRLLDKTTVSHNTKRFRFALPTAHHTLGLPVGKHIYLSTRIDGSLVIRPYTPVTSDEDQGYVDLVIKVYLKGVHPKFPEGGKMSQYLDSLKVGDVVEFRGPSGLLTYTGKGHFNIQPNKKSPPEPRVAKKLGMIAGGTGITPMLQLIRAILKVPEDPTQCFLLFANQTEKDIILREDLEELQARYPNRFKLWFTLDHPPKDWAYSKGFVTADMIREHLPAPGDDVLVLLCGPPPMVQLACHPNLDKLGYSQKMRFTY

Spécification

Antigène cytochrome b5 reductase 1
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Description Mouse polyclonal antibody raised against a full-length human CYB5R1 protein.
Formule PBS with no preservative; pH 7.4
Expression CYB5R1
Numéro d’ordre du gène NM_016243.2
Alias de gène B5R.1/NQO3A2/humb5R2
Symboles de gène(s) CYB5R1
Espèces hôtes Mouse
Immunogène CYB5R1 (NP_057327.2, 1 a.a. ∼ 305 a.a) full-length human protein.
Méthode de purification Affinity Purified
Quantité 50 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 51706
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Type de produit Antibody
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.