Learn More
CEEC Controlled Environment Equipment Corporation™ Tapis d’entrée antipoussière adhésifs
Utilisez les tapis d’entrée antipoussière adhésifs de CEEC Control Environ Eqpt Corp™ pour contrôler les contaminants environnementaux. Leur support adhésif 100 % antidérapant assure le positionnement du tapis et aide à prévenir la contamination sous le tapis. Ils sont également dotés d’un agent antimicrobien dans tous les adhésifs.
Marque: CEEC Controlled Environment Equipment Corporation™ 177650
Code nomenclature Nacres: HA.11
Informations supplémentaires : Poids : 5.04000kg
Description
- Conception avec contrôle des déversements
- Disponible avec des bords carrés ou biseautés pour permettre un passage en douceur du chariot ;
- Pas de délamination (détachement) des feuilles
Spécification
66 x 120 cm | |
Blanc | |
120 / boîte |