Learn More
Nitritex™ Vaporisateur anti-buée
Code produit. 15298098
Click to view available options
:
Quantité : 60 ml
Code produit. 15298098
Marque: Nitritex™ BAFS601
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Résout les problèmes de buée avec les lunettes-masques avec une application de ce vaporisateur. Le vaporisateur anti-buée Nitritex™ est rapide et facile à appliquer.
  • Réduit l’apparition de buée
  • Vaporisateur à action de pompe à piston
  • Non dangereux
  • Incolore
  • Irradié aux rayons gamma
  • Sans alcool
  • Application simple et rapide
  • Convient à toutes les lunettes-masques de protection autoclavables BioClean
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Fabriqué dans une installation certifiée ISO 9001:2008
Type de produit Vaporisateur anti-buée
À utiliser avec (équipement) Lunette-masque
À utiliser avec (application) Applications anti-buée
Quantité 60 ml