missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

glutamic-oxaloacetic transaminase 1, soluble (aspartate aminotransferase 1), Mouse, Purified MaxPab™ Polyclonal Antibody, Abnova™

Code produit 16128814
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 μg
Conditionnement:
50µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16128814 50 μg 50µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16128814 Fournisseur Abnova Code fournisseur H00002805B01P.50ug

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse polyclonal antibody raised against a full-length human GOT1 protein.

Glutamic-oxaloacetic transaminase is a pyridoxal phosphate-dependent enzyme which exists in cytoplasmic and mitochondrial forms, GOT1 and GOT2, respectively. GOT plays a role in amino acid metabolism and the urea and tricarboxylic acid cycles. The two enzymes are homodimeric and show close homology. [provided by RefSeq

Sequence: MAPPSVFAEVPQAQPVLVFKLTADFREDPDPRKVNLGVGAYRTDDCHPWVLPVVKKVEQKIANDNSLNHEYLPILGLAEFRSCASRLALGDDSPALKEKRVGGVQSLGGTGALRIGADFLARWYNGTNNKNTPVYVSSPTWENHNAVFSAAGFKDIRSYRYWDAEKRGLDLQGFLNDLENAPEFSIVVLHACAHNPTGIDPTPEQWKQIASVMKHRFLFPFFDSAYQGFASGNLERDAWAIRYFVSEGFEFFCAQSFSKNFGLYNERVGNLTVVGKEPESILQVLSQMEKIVRITWSNPPAQGARIVASTLSNPELFEEWTGNVKTMADRILTMRSELRARLEALKTPGTWNHITDQIGMFSFTGLNPKQVEYLVNEKHIYLLPSGRINVSGLTTKNLDYVATSIHEAVTKIQ

Spécification

Antigène glutamic-oxaloacetic transaminase 1, soluble (aspartate aminotransferase 1)
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Description Mouse polyclonal antibody raised against a full-length human GOT1 protein.
Formule PBS with no preservative; pH 7.4
Expression GOT1
Numéro d’ordre du gène NM_002079
Alias de gène GIG18
Symboles de gène(s) GOT1
Espèces hôtes Mouse
Immunogène GOT1 (NP_002070.1, 1 a.a. ∼ 413 a.a) full-length human protein.
Méthode de purification Affinity Purified
Quantité 50 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 2805
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Type de produit Antibody
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.