Description
Western Blotting
Spécification
Spécification
| Antigène | GST |
| Classification | Monoclonal |
| Conjugué | HRP |
| Quantité | 75 μL |
| Primaire ou secondaire | Primary |
| Forme | Purified |