Learn More
anti-IgG1, PE, Clone: X40, BD
520.00€ - 535.00€
Spécification
| Antigène | IgG1 |
|---|---|
| Clone | X40 |
| Classification | Monoclonal |
| Conjugué | PE |
| État réglementaire | RUO |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
15815848
|
BD Biosciences
340013 |
50 μg |
520.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
17899290
|
BD Biosciences
349043 |
100 μg |
535.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 20-01-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
Description
Control, Flow Cytometry
Spécification
| IgG1 | |
| Monoclonal | |
| RUO | |
| Primary |
| X40 | |
| PE | |
| Immunology |