missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

anti-IgG2b, κ, Mouse, V500, Clone: 27-35, BD

Marque:  BD Biosciences 561629

Code nomenclature Nacres: NA.41

Code produit. 15811189

  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    432.00€
    431.21€ / 1 pièce
    Économisez 0.79€
    0.18% de réduction

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

Flow Cytometry, Isotype Control

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification

Spécification

Flow Cytometry
Violet Fluor 500 (V500)
Affinity Purified
4°C
27-35
Mouse
0.1 mg
IgG2b κ
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis