Learn More
anti-IgM, BUV395, Clone: R6-60.2, BD
Description
Host Species: Rat
Clone: R6-60.2
Isotype: IgG2a, κ
Species Reactivity: Ms
Immunogen: Pooled Mouse Ig
Flow Cytometry
Spécification
Spécification
| Antigène | IgM |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | R6-60.2 |
| Concentration | 0.2mg/mL |
| Conjugué | Brilliant Ultraviolet 395 |
| Espèces hôtes | Rat |
| Méthode de purification | Affinity Purified |
| Quantité | 50 μg |
| Primaire ou secondaire | Secondary |
| Espèces cibles | Mouse |
| Afficher plus |