Learn More
anti-IL6, HRH1 Protein Protein Interaction Antibody Pair, Abnova™
Código de producto. 16012498
Cambiar vista
Click to view available options
Quantité:
1 Set
Tamaño de la unidad:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantité Tamaño de la unidad
16012498 1 Set 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16012498 Proveedor Abnova N.º de proveedor DI0229.1Set
 Article restreint
Expédition estimée: 05-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Includes
IL6 rabbit purified polyclonal antibody (20μg); HRH1 mouse monoclonal antibody (40μg); Reagents are sufficient for at least 30-50 assays using recommended protocols
This protein protein interaction antibody pair set comes with two antibodies to detect the protein-protein interaction, one against the IL6 protein, and the other against the HRH1 protein for use in in situ Proximity Ligation Assay.
Host Species: Rabbit, Mouse
Species Reactivity: Hu
In situ PLA
Especificaciones
Antigène IL6
Applications In situ PLA
Classification Monoclonal/Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Expression IL6
Alias de gène BSF2/HGF/HSF/IFNB2/IL-6
Symboles de gène(s) IL6
Espèces hôtes Mouse, Rabbit
Quantité 1 Set
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 3569/3269
Comprend Antibody pair set content: 1. IL6 rabbit purified polyclonal antibody (20 ug) 2. HRH1 mouse monoclonal antibody (40 ug) *Reagents are sufficient for at least 30-50 assays using recommended protocols.
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store reagents of the antibody pair set at -20°C or lower. Please aliquot to avoid repeated freeze thaw cycle. Reagents should be returned to -20°C storage immediately after use.
Type de produit IL6 & HRH1 Protein Protein Interaction Antibody Pair
Forme Purified
Mostrar más Mostrar menos
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.