Learn More
Anti-JAK2 (phospho Y1007 + Y1008) + JAK1 (phospho Y1034 + Y1035) antibody [E132], Abcam
Code produit 32076499 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 μL
Conditionnement:
20µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32076499 20 μL 20µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 32076499 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab3210120uL
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
Rabbit Recombinant Monoclonal JAK2 phospho Y1007 + Y1008 antibody. Suitable for IHC-P, ELISA, Dot, WB, ICC/IF, Flow Cyt (Intra) and reacts with Human, Synthetic peptide, Mouse, Rat samples. Cited in 304 publications.
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Spécification
Antigène JAK2 pY1007 + Y1008 (JAK2)
Applications Dot Blot, ELISA, Flow Cytometry (Intracellular Staining), Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry (FFPE), Western Blot
Localisation cellulaire Endomembrane system; Peripheral membrane protein; Cytoplasm; Nucleus
Classification Recombinant Monoclonal
Clone E132
Conjugué Unconjugated
Formule pH: 7.2 - 7.4, Preservative: 0.01% Sodium azide, Constituents: PBS, 50% Glycerol (glycerin, glycerine), 0.05% BSA
Expression JAK2
Numéro d’ordre du gène O60674
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène JAK2 pY1007 + Y1008 (JAK2)
Méthode de purification Affinity purification
Quantité 20 μL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Immunology & Infectious Disease
Primaire ou secondaire Primary
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage -20°C
Type de produit Primary Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Conditions d’expédition Conditional Ambient
État de modification cible Phospho-Y1007∣Phospho-Y1008
Gène cible JAK2
Molécule cible JAK2 pY1007 + Y1008 (JAK2)