Få mere at vide
anti-MAPK14, MAX Protein Protein Interaction Antibody Pair, Abnova™
Beskrivelse
Indeholder
MAPK14 rabbit purified polyclonal antibody (20μg); MAX mouse monoclonal antibody (40μg); Reagents are sufficient for at least 30-50 assays using recommended protocols
This protein protein interaction antibody pair set comes with two antibodies to detect the protein-protein interaction, one against the MAPK14 protein, and the other against the MAX protein for use in in situ Proximity Ligation Assay.
Host Species: Rabbit, Mouse
Species Reactivity: Hu
In situ PLA
Tekniske data
Tekniske data
| Antigène | MAPK14 |
| Applications | In situ PLA |
| Classification | Monoclonal/Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Expression | MAPK14 |
| Alias de gène | CSBP1/CSBP2/CSPB1/EXIP/Mxi2/PRKM14/PRKM15/RK/SAPK2A/p38/p38ALPHA |
| Symboles de gène(s) | MAPK14 |
| Espèces hôtes | Mouse, Rabbit |
| Quantité | 1 Set |
| État réglementaire | RUO |
| Vis mere |
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.