Learn More
anti-Rabbit IgG, peroxidase-linked species-specific whole antibody (from donkey) Secondary Antibody, Cytiva
A highly species-specific anti-Rabbit IgG. Cytiva Lifescience™ anti-Rabbit IgG, peroxidase-linked species-specific whole antibody (from donkey) Secondary Antibody is used with Amersham™ ECL Western Blotting detection reagents.
118.41€ - 555.00€
Spécification
Antigène IgG
Classification Monoclonal
Conjugué HRP
Espèces hôtes Donkey
Isotype IgG
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
10379664
Afficher les documents
Life Science products Cytiva
NA934-100UL
0.1 mL
118.41€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
10794347
Afficher les documents
Life Science products Cytiva
NA934-1ML
1 mL
555.00€
1mL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
  • Host Species: Donkey
  • Isotype: IgG
  • Species Reactivity: Rb
  • Immunogen: Rabbit IgG
  • Applications: Protein Blotting, ELISA, Immunocytochemistry
Spécification
Spécification
IgG
HRP
IgG
Affinity Purified
Monoclonal
Donkey
Secondary
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 5-chloro2-methyl-4-isothiazolin3-one, 2-methyl-2H-isothiazol3-one