Learn More
anti-RALBP1, IKBKG Protein Protein Interaction Antibody Pair, Abnova™
Description
Includes
RALBP1 rabbit purified polyclonal antibody (20μg); IKBKG mouse monoclonal antibody (40μg); Reagents are sufficient for at least 30-50 assays using recommended protocols
This protein protein interaction antibody pair set comes with two antibodies to detect the protein-protein interaction, one against the RALBP1 protein, and the other against the IKBKG protein for use in in situ Proximity Ligation Assay.
Host Species: Rabbit, Mouse
Species Reactivity: Hu
In situ PLA
Spécification
Spécification
| Antigène | RALBP1 |
| Applications | In situ PLA |
| Classification | Monoclonal/Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Expression | RALBP1 |
| Alias de gène | RIP1/RLIP1/RLIP76 |
| Symboles de gène(s) | RALBP1 |
| Espèces hôtes | Mouse, Rabbit |
| Quantité | 1 Set |
| État réglementaire | RUO |
| Vedi altri risultati |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.